주요 문서
734977
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzoxazole
97%
동의어(들):
2-Benzoxazolamine, Benzooxazol-2-ylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
134.14
Beilstein:
115981
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
97%
분석
97%
양식
solid
mp
128-133 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C7H6N2O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
InChI key
JPBLHOJFMBOCAF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)