주요 문서
536067
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-mercaptobenzimidazole
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩181,990
₩181,990
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩181,990
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7N3S
CAS Number:
Molecular Weight:
165.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
eCl@ss:
32151614
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩181,990
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
mp
240-244 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C7H7N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
InChI key
BXDMTLVCACMNJO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Siffeen Zehra et al.
Journal of fluorescence, 29(4), 1029-1037 (2019-07-22)
A novel coumarin based Schiff base sensor probe 1, was synthesized and structural elucidation was carried out by FTIR, UV-vis, 1H and 13C NMR and MS spectroscopy. The optical properties of the sensor probe were investigated by employing absorption and