724750
9,10-Anthracenediboronic acid bis(pinacol) ester
97%
동의어(들):
9,10-Bis(4,4,5,5-tetramethyl[1.3.2]dioxaborolan-2-yl)anthracene
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
97%
양식
solid
mp
>300 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2c3ccccc3c(B4OC(C)(C)C(C)(C)O4)c5ccccc25
InChI
1S/C26H32B2O4/c1-23(2)24(3,4)30-27(29-23)21-17-13-9-11-15-19(17)22(20-16-12-10-14-18(20)21)28-31-25(5,6)26(7,8)32-28/h9-16H,1-8H3
InChI key
ZLXSWNVYGSZXOP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.