주요 문서
595756
Sigma-Aldrich
10-Bromoanthracene-9-boronic acid
동의어(들):
10-Bromoanthracen-9-boronic acid, 9-Bromoanthracen-10-boronic acid, 9-Bromoanthracene-10-boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩148,495
₩148,495
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩148,495
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H10BBrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
300.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩148,495
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
양식
solid
Quality Level
mp
165-169 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
OB(O)c1c2ccccc2c(Br)c3ccccc13
InChI
1S/C14H10BBrO2/c16-14-11-7-3-1-5-9(11)13(15(17)18)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,17-18H
InChI key
FAVOIVPFJSKYBE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for:
  • Suzuki cross-coupling reactions
  • Palladium-catalyzed 1,4-addition reactions
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)