주요 문서
724572
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H7BrN2
Molecular Weight:
175.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.521
density
1.487 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cc1nn(C)cc1Br
InChI
1S/C5H7BrN2/c1-4-5(6)3-8(2)7-4/h3H,1-2H3
InChI key
UESOBPUTZLYSGI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
217.4 °F
Flash Point (°C)
103 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)