주요 문서
724637
Sigma-Aldrich
4-Bromoisoxazole
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩123,526
₩123,526
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩123,526
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H2BrNO
CAS Number:
Molecular Weight:
147.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩123,526
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
solid
mp
38-43 °C
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Brc1cnoc1
InChI
1S/C3H2BrNO/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H
InChI key
IRDVIGFQMLUJAM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
140.0 °F
Flash Point (°C)
60 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)