주요 문서
723061
Sigma-Aldrich
12-Mercaptododecanoic acid NHS ester
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H27NO4S
Molecular Weight:
329.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
97%
양식
solid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
SCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C16H27NO4S/c18-14-11-12-15(19)17(14)21-16(20)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-13-22/h22H,1-13H2
InChI key
WDHWRJMCVWOMCM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1