주요 문서
720445
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11BN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
202.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95%
양식
powder or crystals
mp
76-81 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1cnn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C10H11BN2O2/c14-11(15)10-6-12-13(8-10)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8,14-15H,7H2
InChI key
JXNAIAOHYPDQQC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)