주요 문서
715263
Sigma-Aldrich
N-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid
≥95%
동의어(들):
1-tert-Butoxycarbonyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩152,656
1 G
₩190,008
₩152,656
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩152,656
1 G
₩190,008
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H13BN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
212.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩152,656
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95%
양식
solid
mp
157-161 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C8H13BN2O4/c1-8(2,3)15-7(12)11-5-6(4-10-11)9(13)14/h4-5,13-14H,1-3H3
InChI key
IUEPVMMFUSDDBJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)