주요 문서
716871
Sigma-Aldrich
Gold nanorods
amine terminated, 10 nm diameter, λmax, 808 nm, dispersion in H2O
동의어(들):
Au nanorods, Gold nanorod
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
농도
≥1800.00 μg/mL
직경 × 길이
10 nm × 41 nm ± 10%
불순물
<0.0001% CTAB
직경
10 nm
pH
6-8
density
1 g/mL at 25 °C
λmax
808 nm
Mw/Mn
(<10% CV, monodispersity)
>95 (rods)
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
물리적 특성
Do not freeze, quality lost if frozen even once. Please keep at approximately 4 °C
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.