문서
660426
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
2-4 nm avg. part. size (TEM), octanethiol functionalized, 2 % (w/v) in toluene
동의어(들):
Octylthiol functionalized gold nanoparticles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
설명
nanoparticles
형태
nanoparticles
solution
농도
2 % (w/v) in toluene
평균 부품 크기
2-4 nm (TEM)
density
0.8737 g/mL at 25 °C
작용기
thiol
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCS[Au]
InChI
1S/C8H18S.Au/c1-2-3-4-5-6-7-8-9;/h9H,2-8H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
NXXPCKKHXAOGCX-UHFFFAOYSA-M
특징 및 장점
Useful for the self-assembly of gold structures for nanoelectronics.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
44.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
7 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1