주요 문서
716928
Sigma-Aldrich
Gold nanorods
palladium coated, 25 nm diameter, 100 μg/mL in H2O, dispersion
동의어(들):
Au nanorods, Gold nanorod
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 ML
₩754,247
₩754,247
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 ML
₩754,247
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩754,247
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
palladium
Quality Level
양식
colloidal suspension
dispersion
nanorod
농도
100 μg/mL in H2O
직경 × 길이
25 nm × 75 nm
직경
25 nm
density
1 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
물리적 특성
Do not freeze, quality lost if frozen even once. Please keep at approximately 4 °C
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.
모두 보기