주요 문서
716693
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-2-(Diphenylphosphino)cyclohexylamine
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H22NP
CAS Number:
Molecular Weight:
283.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
광학 활성
[α]22/D +103.0°, c = 0.5 in dichloromethane
mp
51-56 °C
SMILES string
N[C@H]1CCCC[C@@H]1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H22NP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-6,9-12,17-18H,7-8,13-14,19H2/t17-,18-/m0/s1
InChI key
ZATLZEHZPXYMFE-ROUUACIJSA-N
법적 정보
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)