주요 문서
43163
Sigma-Aldrich
3-(Diphenylphosphino)-1-propylamine
technical, ≥90% (GC)
동의어(들):
(3-Aminopropyl)diphenylphosphine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩358,600
₩358,600
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩358,600
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H18NP
CAS Number:
Molecular Weight:
243.28
Beilstein:
2730850
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩358,600
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
grade
technical
분석
≥90% (GC)
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
작용기
phosphine
SMILES string
NCCCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H18NP/c16-12-7-13-17(14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11H,7,12-13,16H2
InChI key
DQZWMOWSTWWMPP-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Olivier Dellis et al.
BMC pharmacology, 11, 1-1 (2011-01-27)
Store-Operated Calcium Entry (SOCE) is the major Ca2+ ion entry pathway in lymphocytes and is responsible of a severe combined immunodeficiency (SCID) when deficient. It has recently been observed or highlighted in other cell types such as myoblasts and neurons