주요 문서
716458
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,6-di-i-propylphenyl)imidazolidin-2-ylidene
동의어(들):
SIPr
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H38N2
CAS Number:
Molecular Weight:
390.60
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
mp
170-175 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2[C]N(CC2)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H38N2/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3
InChI key
XZDYFCGKKKSOEY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Catalyst for:
  • Transformation of organometallic iron complexes
  • Selective production of 5-hydroxymethylfurfural from glucose and fructose
  • Annulation of heterocycles via redox processing
  • Pyridines
  • Cyclotrimerization of isocyanates
  • Ring-opening alkylation
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)