주요 문서
715417
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene
동의어(들):
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene, SIMes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩79,170
₩79,170
예상 입고일2025년 8월 06일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩79,170
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H26N2
CAS Number:
Molecular Weight:
306.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩79,170
예상 입고일2025년 8월 06일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder
Quality Level
반응 적합성
reagent type: catalyst
mp
79-85 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1cc(C)c(N2[C]N(CC2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H26N2/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
InChI key
LSMWOQFDLBIYPM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Hao Mei et al.
BMC genomics, 16, 336-336 (2015-04-23)
Genetic heritability and expression study have shown that different diabetes traits have common genetic components and pathways. A computationally efficient pathway analysis of GWAS results will benefit post-GWAS study of SNP associations and identification of common genetic pathways from diabetes
문서
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions