725447
CX23
Umicore, 97%
동의어(들):
Allyl[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-2-imidazolidinylidene]chloropalladium(II), Allylchloro-[1,3-bis-(2,6-diisopropylphenyl)-2-imidazolidinylidene]palladium(II), Allylchloro[1,3-bis-(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-idinylidene]palladium(II), (SIPr)Pd(allyl)Cl
크기 선택
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
206-210 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CCN(c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)\C2=[Pd](\Cl)CC=C
InChI
1S/C27H38N2.C3H5.ClH.Pd/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-3-2;;/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3;3H,1-2H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI key
XTJGKVQARBPTDD-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객