주요 문서
716308
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methylthiazole-4-carboxylate
97%
동의어(들):
2-Methylthiazole 4-carboxylic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H9NO2S
CAS Number:
Molecular Weight:
171.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
solid
mp
54-58 °C
작용기
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1csc(C)n1
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-3-10-7(9)6-4-11-5(2)8-6/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
QWWPUBQHZFHZSF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)