주요 문서
703451
Sigma-Aldrich
4-Bromo-7-azaindole
96%
동의어(들):
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩84,854
₩84,854
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩84,854
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
197.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩84,854
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
178-183 °C
작용기
bromo
SMILES string
Brc1ccnc2[nH]ccc12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-2-4-10-7-5(6)1-3-9-7/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
LEZHTYOQWQEBLH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Pavel Štarha et al.
PloS one, 10(8), e0136338-e0136338 (2015-08-27)
The cis-[PtCl2(naza)2] complexes (1-3) containing monosubstituted 7-azaindole halogeno-derivatives (naza), showed significantly higher activity than cisplatin towards ovarian carcinoma A2780, its cisplatin-resistant variant A2780R, osteosarcoma HOS, breast carcinoma MCF7 and cervix carcinoma HeLa cell lines, with the IC50 values of 3.8