715425
동의어(들):
[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) chloride
715425-250MG
₩79,170
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
1 of 10
Sigma-Aldrich
656631
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolinium chloride
696307
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I)
574074
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
656623
1,3-Bis-(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride
574066
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium chloride
696188
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene
131377
1,10-Phenanthroline
696501
Chloro[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I)
715417
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene
471283
Triethylamine
100
95%
powder
core: copperreagent type: catalyst
273-277 °C
2-8°C
Cc1cc(C)c(N2C=CN(\C2=[Cu]/Cl)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
1S/C21H24N2.ClH.Cu/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;;/h7-12H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
JMQRNHTTZWNLMH-UHFFFAOYSA-M
Catalysts
Copper Catalysts
Transition Metal Catalysts
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?
문서 라이브러리 방문
1 of 4
696277
[(IPr)AuCl]
SAFC
702897
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene
666181
1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt