주요 문서
666181
Sigma-Aldrich
1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt
97%
동의어(들):
1,3-Bis(cyclohexyl)imidazolium tetrafluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩618,440
₩618,440
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩618,440
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H25BF4N2
CAS Number:
Molecular Weight:
320.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩618,440
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
mp
171-175 °C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)n2cc[n+](c2)C3CCCCC3
InChI
1S/C15H25N2.BF4/c1-3-7-14(8-4-1)16-11-12-17(13-16)15-9-5-2-6-10-15;2-1(3,4)5/h11-15H,1-10H2;/q+1;-1
InChI key
CQHXJIHJFMBBQA-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Used as organocatalyst in the catalytic boron conjugate additions to cyclic and acyclic unsaturated carbonyls[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Kang-sang Lee et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(21), 7253-7255 (2009-05-13)
Metal-free nucleophilic activation of a B-B bond has been exploited in the development of a highly efficient method for conjugate additions of commercially available bis(pinacolato)diboron to cyclic or acyclic alpha,beta-unsaturated carbonyls. The reactions are readily catalyzed by a simple N-heterocyclic