주요 문서
721816
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-(aminomethyl)pyrrolidine
동의어(들):
tert-Butyl 3-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩105,459
₩105,459
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩105,459
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H20N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
200.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩105,459
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
solid
Quality Level
mp
206-210 °C
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CN)C1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-8(6-11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3
InChI key
OGCCBDIYOAFOGK-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)