반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
농도
0.6 M in THF
density
0.992 g/mL at 25 °C
작용기
ether
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]CC1OCCO1
InChI
1S/C4H7O2.BrH.Zn/c1-4-5-2-3-6-4;;/h4H,1-3H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
LOJRLQRGBKTHDB-UHFFFAOYSA-M
일반 설명
애플리케이션
법적 정보
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-22.0 °F
Flash Point (°C)
-30 °C