주요 문서
226122
Sigma-Aldrich
2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
96%
동의어(들):
Bromoacetaldehyde ethylene acetal
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩113,883
100 G
₩337,894
₩113,883
출고 가능일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩113,883
100 G
₩337,894
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7BrO2
CAS Number:
Molecular Weight:
167.00
Beilstein:
103309
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩113,883
출고 가능일2025년 4월 11일세부사항
벌크 견적 요청
분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
bp
80-82 °C/27 mmHg (lit.)
density
1.613 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
ether
SMILES string
BrCC1OCCO1
InChI
1S/C4H7BrO2/c5-3-4-6-1-2-7-4/h4H,1-3H2
InChI key
CKIIJIDEWWXQEA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2-Bromomethyl-1,3-dioxolane was used in the synthesis of 1,4-benzoxazepine (BZO) compounds[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
143.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
62 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
K Kamei et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(4), 595-598 (2001-03-07)
A series of new 3-substituted-4-(4-aminobutyl)-1,4-benzoxazepin-5(4H)-one derivatives (1-5) which showed a very high affinity for 5-HT1A receptor with good selectivity over dopamine D2 receptor was synthesized. Among these compounds, 3-chloro-4-[4-[4-(2-pyridinyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-yl]butyl]-1,4-benzoxazepin-5(4H)-one (5: SUN N4057) exhibited remarkable neuroprotective activity in a transient middle