709492
(1S,4S,8S)-5-Benzyl-2-isobutyl-8-methoxy-1,8-dimethylbicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene
97%
동의어(들):
(1S,4S,8S) Carreira DOLEFIN Ligand, (1S,4S,8S)--5-Benzyl-8-methoxy-1,8-dimethyl-2-(2′-methylpropyl)-bicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene, (1S,4S,8S)-5-Benzyl-2-isobutyl-8-methoxy-1,8-dimethyl-2-bicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene
크기 선택
분석
97%
양식
liquid
광학 활성
[α]/D −84±5°, c = 0.5 in chloroform
반응 적합성
reaction type: click chemistry
refractive index
n20/D 1.522
작용기
ether
phenyl
SMILES string
CO[C@@]1(C)C[C@@]2(C)C=C(Cc3ccccc3)[C@@H]1C=C2CC(C)C
InChI
1S/C22H30O/c1-16(2)11-19-13-20-18(12-17-9-7-6-8-10-17)14-21(19,3)15-22(20,4)23-5/h6-10,13-14,16,20H,11-12,15H2,1-5H3/t20-,21+,22-/m0/s1
InChI key
ACWLDJOHMGJACE-BDTNDASRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
관련 콘텐츠
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.