주요 문서
709026
Sigma-Aldrich
Dirhodium tetracaprolactamate
97%
동의어(들):
Rh2(cap)4, Tetrakis[μ-(hexahydro-2H-azepin-2-onato-κN1,κO2)]dirhodium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H40N4O4Rh2
CAS Number:
Molecular Weight:
654.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
반응 적합성
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
269-274 °C (lit.)
SMILES string
[Rh][Rh].O=C1CCCCCN1.O=C2CCCCCN2.O=C3CCCCCN3.O=C4CCCCCN4
InChI
1S/4C6H11NO.2Rh/c4*8-6-4-2-1-3-5-7-6;;/h4*1-5H2,(H,7,8);;
InChI key
SSCZKSBMOZFVCQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Catalyst for selective carbenoid reactions of diazo compounds
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)