주요 문서
442100
Sigma-Aldrich
Rhodium(II) octanoate, dimer
Rhodium(II) octanoate, dimer
1명의 제품 평가자(총 1명)가 샘플 제품을 받았거나 프로모션에 참여했습니다
동의어(들):
Dirhodium tetraoctanoate, Rhodium(II) octanoate dimer, Tetrakis(octanoato)dirhodium
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩243,296
₩243,296
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩243,296
About This Item
Linear Formula:
[[CH3(CH2)6CO2]2Rh]2
CAS Number:
Molecular Weight:
778.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩243,296
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
crystalline powder
powder
구성
Rh, 25.0-28.0% gravimetric
반응 적합성
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
SMILES string
CCCCCCCC(=O)O[Rh](OC(=O)CCCCCCC)[Rh](OC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/4C8H16O2.2Rh/c4*1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;;/h4*2-7H2,1H3,(H,9,10);;/q;;;;2*+2/p-4
InChI key
FZXFNYFVNKTQSX-UHFFFAOYSA-J
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
후기
1명의 제품 평가자(총 1명)가 샘플 제품을 받았거나 프로모션에 참여했습니다
활성 필터
  1. Arizona
    • 상품평 1
    • 투표 0
    별 5개 중 5개입니다.
    Catalyst
    Catalyst for cyclopropanation, was in good conditions
    Google로 번역