주요 문서
707759
Sigma-Aldrich
Cytidine-15N3 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
동의어(들):
CTP-15N3 disodium salt solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩112,462
10 MG
₩687,358
25 MG
₩1,251,698
₩112,462
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩112,462
10 MG
₩687,358
25 MG
₩1,251,698
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H1415N3Na2O14P3
Molecular Weight:
530.10
UNSPSC 코드:
41106305
NACRES:
NA.12
₩112,462
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥98 atom % 15N
Quality Level
분석
≥95% (CP)
양식
liquid
농도
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
기술
bio NMR: suitable
질량 이동
M+3
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
기타 정보
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)