주요 문서
741167
Sigma-Aldrich
Adenosine-15N5 5′-diphosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
동의어(들):
ADP-15N5 disodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H1315N5Na2O10P2
Molecular Weight:
476.13
UNSPSC 코드:
41106305
NACRES:
NA.12
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
동위원소 순도
≥98 atom % 15N
Quality Level
분석
≥95% (CP)
양식
powder
질량 이동
M+5
저장 온도
−20°C
−20°C
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)