주요 문서
707228
Sigma-Aldrich
Melamine-13C3
99 atom % 13C, 95% (CP)
동의어(들):
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-13C3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3H6N6
CAS Number:
Molecular Weight:
129.10
Beilstein:
11316300
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
95% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
질량 이동
M+3
SMILES string
N[13c]1n[13c](N)n[13c](N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
InChI key
JDSHMPZPIAZGSV-VMIGTVKRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
표적 기관
Urinary tract
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
572.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
300 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)