1379183
USP
Melamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, sym-Triaminotriazine
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
melamine
제조업체/상표
USP
mp
>300 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Nc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
InChI key
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
표적 기관
Urinary tract
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
572.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
300 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객