주요 문서
706736
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-methylbenzene
97%
동의어(들):
3-Allyltoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12
CAS Number:
Molecular Weight:
132.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.511
bp
60 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C
작용기
allyl
SMILES string
Cc1cccc(CC=C)c1
InChI
1S/C10H12/c1-3-5-10-7-4-6-9(2)8-10/h3-4,6-8H,1,5H2,2H3
InChI key
JVQAREFZPKBHPG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
140.0 °F
Flash Point (°C)
60 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)