주요 문서
422371
Sigma-Aldrich
Vanadium(II) chloride
85%
동의어(들):
Dichlorovanadium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
VCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
121.85
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
85%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: vanadium
density
3.09 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
Cl[V]Cl
InChI
1S/2ClH.V/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
ITAKKORXEUJTBC-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)