주요 문서
395382
Sigma-Aldrich
Vanadium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
97%
동의어(들):
Trichlorotris(tetrahydrofuran)vanadium
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩112,462
25 G
₩413,714
₩112,462
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩112,462
25 G
₩413,714
About This Item
Linear Formula:
VCl3 · 3C4H8O
CAS Number:
Molecular Weight:
373.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩112,462
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: vanadium
mp
265 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[V](Cl)Cl.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.3ClH.V/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-4H2;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI key
WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1