주요 문서
706337
Sigma-Aldrich
Caffeic acid-13C9
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
3,4-Dihydroxycinnamic acid-13C9
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C9H8O4
CAS Number:
Molecular Weight:
189.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
powder
분자량
189.00 by atom % calculation
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
211-213 °C (dec.)
질량 이동
M+9
SMILES string
O[13C](=O)\[13CH]=[13CH]\[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13c](O)[13cH]1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI key
QAIPRVGONGVQAS-RJKLISAOSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)