주요 문서
705721
Sigma-Aldrich
trans-4,4′-Dibromostilbene
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H10Br2
CAS Number:
Molecular Weight:
338.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
95%
양식
solid
mp
209-214 °C
SMILES string
Brc1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H10Br2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h1-10H/b2-1+
InChI key
JEHMPNUQSJNJDL-OWOJBTEDSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)