주요 문서
40241
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
≥98.0% (T)
동의어(들):
(S)-(−)-[1-(Dimethylamino)ethyl]ferrocene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ML
₩508,820
₩508,820
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 ML
₩508,820
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H19FeN
CAS Number:
Molecular Weight:
257.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩508,820
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98.0% (T)
광학 활성
[α]20/D −14±1°, c = 1.5% in ethanol
색상
dark brown
bp
120-121 °C/0.7 mmHg (lit.)
density
1.222 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][CH]2)N(C)C
InChI
1S/C9H14N.C5H5.Fe/c1-8(10(2)3)9-6-4-5-7-9;1-2-4-5-3-1;/h4-8H,1-3H3;1-5H;/t8-;;/m0../s1
InChI key
ISOLNZQTVMCEOI-JZGIKJSDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine can be used:
  • As a starting material in the synthesis of chiral diferrocenylphosphine-diamines applicable in catalysis.[1]
  • As a model chiral probe in the study of enantiodiscrimination ability of chiral ionic liquids using cyclic voltammetry.[2]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
203.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
95 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Efficient Diastereoselective Synthesis of Chiral Diferrocenylphosphine-diamines: X-ray Crystal Structure of [(η5-C5H5) Fe
Zhou Z and Zhang Y
Synthetic Communications, 35(18), 2401-2408 (2005)
A family of chiral ionic liquids from the natural pool: Relationships between structure and functional properties and electrochemical enantiodiscrimination tests
Longhi M, et al.
Electrochimica Acta, 298(18), 194-209 (2019)