주요 문서
701637
Sigma-Aldrich
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H24BF4Ir
CAS Number:
Molecular Weight:
495.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
설명
store and handling under Argon gas at all time
반응 적합성
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
32-48 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Ir+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.BF4.Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b2*2-1-,8-7-;;
InChI key
NKIQXDAGMKBVPE-QMDOQEJBSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)