주요 문서
700061
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)quinoxaline
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩143,826
₩143,826
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩143,826
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H9BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
285.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩143,826
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
96%
양식
powder
mp
133-138 °C
작용기
bromo
SMILES string
Brc1ccc(cc1)-c2cnc3ccccc3n2
InChI
1S/C14H9BrN2/c15-11-7-5-10(6-8-11)14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H
InChI key
FXKZRBJBUFVFNR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Woo H Kim et al.
Frontiers in immunology, 10, 560-560 (2019-04-12)
Indoles, as the ligands of aryl hydrocarbon receptor (AhR), have been shown to possess immune-modulating property in terms of the balancing between regulatory T cells (Treg) and T helper 17 cells (Th17) activities. In the present study, we examined the