주요 문서
687561
Sigma-Aldrich
(Rp)-2-(tert-Butylthio)-1-(diphenylphosphino)ferrocene
98%
동의어(들):
(1S)-1-(tert-Butylthio)-2-(diphenylphosphino)ferrocene, (R)-FeSulPhos
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H27FePS
CAS Number:
Molecular Weight:
458.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
양식
solid
mp
146-149 °C
작용기
phosphine
thioether
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)(C)S[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H22PS.C5H5.Fe/c1-21(2,3)23-20-16-10-15-19(20)22(17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18;1-2-4-5-3-1;/h4-16H,1-3H3;1-5H;
InChI key
IHULVPNADBGKMY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Enantioselective allylic substitution, enantioselective 1,3-dipolar cycloaddition.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)