주요 문서
699314
Sigma-Aldrich
Pd EnCat® polyTPP30
extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩1,037,533
₩1,037,533
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩1,037,533
About This Item
UNSPSC 코드:
12161600
NACRES:
NA.22
₩1,037,533
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
powder
반응 적합성
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
라벨링 범위
0.4 mmol/g Pd loading
법적 정보
EnCat is a registered trademark of Reaxa Ltd.
Flash Point (°F)
24.8 °F
Flash Point (°C)
-4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)