주요 문서
765074
Sigma-Aldrich
4-Iodobenzamide
97%
동의어(들):
p-Iodobenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩51,461
₩51,461
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩51,461
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6INO
CAS Number:
Molecular Weight:
247.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩51,461
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
mp
215-217 °C
작용기
amide
iodo
SMILES string
NC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H6INO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
InChI key
XRNBLQCAFWFFPM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)