주요 문서
694363
Sigma-Aldrich
Methyl 1-(trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylate
95%
동의어(들):
1-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7F3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
168.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.373
density
1.241 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C1(CC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-11-4(10)5(2-3-5)6(7,8)9/h2-3H2,1H3
InChI key
PAWUSHZXEZPDBE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
90.0 °F
Flash Point (°C)
32.2 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)