주요 문서
740268
Sigma-Aldrich
2-Iodo-5-methoxyphenol
97%
동의어(들):
3-Methoxy-6-iodophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩150,017
₩150,017
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩150,017
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7IO2
CAS Number:
Molecular Weight:
250.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩150,017
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
70-75 °C
작용기
iodo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(I)c(O)c1
InChI
1S/C7H7IO2/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
InChI key
UEKVFLARUBVPKA-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)