주요 문서
693340
Sigma-Aldrich
(2S)-3,3-Dimethyl-2-[[(1R,2R)-2-(2-methyl-5-phenyl-1-pyrrolyl)cyclohexyl]thioureido]-N,N-bis(2-isobutyl)butanamide
97%
동의어(들):
(2S)-3,3-Dimethyl-2-[[[[(1R,2R)-2-(2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrol-1-yl)cyclohexyl]amino]thioxomethyl]amino]-N,N-bis(2-methylpropyl)butanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H50N4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
538.83
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
양식
powder
광학 활성
[α]22/D -3°, c = 1 in chloroform
mp
143-147 °C
SMILES string
CC(C)CN(CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=S)N[C@@H]1CCCC[C@H]1n2c(C)ccc2-c3ccccc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C32H50N4OS/c1-22(2)20-35(21-23(3)4)30(37)29(32(6,7)8)34-31(38)33-26-16-12-13-17-28(26)36-24(5)18-19-27(36)25-14-10-9-11-15-25/h9-11,14-15,18-19,22-23,26,28-29H,12-13,16-17,20-21H2,1-8H3,(H2,33,34,38)/t26-,28-,29-/m1/s1
InChI key
RIAIKFUBJYQDBD-CRXYYGHGSA-N
애플리케이션
Catalyst for acyl-Pictet-Spengler and acyl-Mannich reactions.[1][2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Enantioselective thiourea-catalyzed acyl-mannich reactions of isoquinolines.
Mark S Taylor et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(41), 6700-6704 (2005-09-22)
Mark S Taylor et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(34), 10558-10559 (2004-08-26)
The enantioselective cyclization of N-acyliminium ions generated in situ from tryptamine is promoted with high enantioselectivity by a new chiral thiourea catalyst. This represents the first successful system for asymmetric catalysis of the Pictet-Spengler reaction.