주요 문서
561169
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-Boc-tert-leucinol
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩699,640
₩699,640
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩699,640
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CCH(CH2OH)NHCO2C(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
217.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩699,640
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-10(2,3)8(7-13)12-9(14)15-11(4,5)6/h8,13H,7H2,1-6H3,(H,12,14)/t8-/m1/s1
InChI key
AZHJHZWFJVBGIL-MRVPVSSYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)