주요 문서
607991
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-13C9,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
동의어(들):
SILAC Amino Acid, L-4-Hydroxyphenylalanine-13C9,15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 MG
₩1,364,566
₩1,364,566
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
250 MG
₩1,364,566
About This Item
Linear Formula:
4-HO-13C6H413CH213CH(15NH2)13CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
191.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,364,566
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
95% (CP)
양식
solid
광학 활성
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
기술
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+10
SMILES string
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
InChI key
OUYCCCASQSFEME-CMLFETTRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)