분석
95%
형태
solid
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
152-156 °C
작용기
phosphine
SMILES string
O=C(c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C37H28OP2/c38-37(33-25-13-15-27-35(33)39(29-17-5-1-6-18-29)30-19-7-2-8-20-30)34-26-14-16-28-36(34)40(31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32/h1-28H
InChI key
RKNMFQXZZRUBQH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for benzophenone-derived catalysts
법적 정보
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. US7473793
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.