주요 문서
667196
Sigma-Aldrich
9,9-Dimethyl-4,5-bis(di-tert-butylphosphino)xanthene
97%
동의어(들):
t-Bu-Xantphos
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩134,691
1 G
₩227,563
₩134,691
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩134,691
1 G
₩227,563
About This Item
Linear Formula:
(C15H12O)(P(C4H9)2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
498.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩134,691
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
mp
153-157 °C
작용기
phosphine
SMILES string
CC(C)(C)P(c1cccc2c1Oc3c(cccc3C2(C)C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C31H48OP2/c1-27(2,3)33(28(4,5)6)23-19-15-17-21-25(23)32-26-22(31(21,13)14)18-16-20-24(26)34(29(7,8)9)30(10,11)12/h15-20H,1-14H3
InChI key
ZEIZANJFJXHMNS-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)