주요 문서
692093
Sigma-Aldrich
5,7-Difluoro-1-indanone
97%
동의어(들):
5,7-Difluoro-2,3-dihydroinden-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6F2O
CAS Number:
Molecular Weight:
168.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
80-84 °C
작용기
fluoro
ketone
SMILES string
Fc1cc(F)c2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H6F2O/c10-6-3-5-1-2-8(12)9(5)7(11)4-6/h3-4H,1-2H2
InChI key
XWZGNWCKXLECBO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)